Learn More
DiscoverX Kisspeptin-10/Metastin
Click to view available options
:
1 mg
Descrizione
Kisspeptin-10 is a protein and potent endogenous agonist for the kisspeptin receptor, GPR54 (Ki=2.33nM). Kisspeptin-GPR54 signaling assists in gonadotropin-releasing hormone secretion at puberty. Kisspeptin-10 is the smallest fully bioactive fragment of kisspeptin, and was originally identified as a metastasis suppressor for melanoma and breast cancer. Provided as 1mg of dry powder.
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 mg |
| Product Type | Control Ligands |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.