Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Sepharose™ Column
Codice prodotto. 12836446 Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.2 mL
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
12836446 0.2 mL pezzi 5
12886436 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12836446 Fornitore IBA Lifesciences N. del fornitore 21202550
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Strep-Tactin™ Sepharose™ column is a Gravity flow column to purify Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins
  • Strep-Tactin™ Sepharose™ columns contains 4% agarose coupled with the streptavidin variant Strep-Tactin™ and are applicable for purification of Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins via gravity flow.
  • Due to the low concentrated agarose, it is particularly suitable for large proteins, especially if the affinity to Strep-Tactin™XT 4Flow™ is too high.
  • The wide-meshed polymer allows for the simple attachment of larger proteins to the stationary phase.
  • To reduce the waiting period during sample and buffer application, the use of the application aid WET FRED is recommended. 
Specifica
Capacità (sistema metrico) 0.2 mL
Da utilizzare con (applicazione) Gravity Flow Purification of Strep-Tag Fusion Proteins
Tipo Gravity Flow Column
Esclusivamente per scopi di ricerca.