Learn More
Greiner Bio-One 1mL Sterile Serological Pipets
Drip-free pipetting design with high optical clarity and maximum accuracy.
Marca:  Greiner Bio-One 604107
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 10164431
  • 346.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • High-grade polystyrene
  • Clear, easily legible graduation
  • Colored vertical stripe for ease in reading the volume
  • With synthetic fibrous filter material for protection against
Specifica
Specifica
Shape: Standard
Sterile
1/100
1 mL
Polystyrene
Yes
Bulk
Serological Pipet