Learn More
Greiner Bio-One 1mL Sterile Serological Pipets
Drip-free pipetting design with high optical clarity and maximum accuracy.
Marca:  Greiner Bio-One 604181
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.05000kg
Codice prodotto. 10035220
  • 361.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 14-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • High-grade polystyrene
  • Clear, easily legible graduation
  • Colored vertical stripe for ease in reading the volume
  • With synthetic fibrous filter material for protection against
Specifica
Specifica
Shape: Standard
Sterile
1/100
1 mL
Polystyrene
Yes
Individually Wrapped in paper/plastic packaging
Serological Pipet