missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Copper, Naval Brass, Uninhibited, CDA 464, C46400, ARMI∣MBH
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Copper, Naval Brass, Uninhibited, CDA 464, C46400, Ø38x19mm
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Silicon/Oxygen/Sulfur/Cadmium/Selenium/Chromium/Titanium/Aluminium/Bismuth/Arsenic/Phosphorus/Antimony/Silver/Nickel/Manganese/Lead/Iron/Tin/Zinc/Copper |
| CAS | 7440-50-8 |
| Quantità | 1 Ea. |
| Forma | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Silicon -40 ppm/Oxygen -20 ppm/Sulfur -20 ppm/Cadmium -7 ppm/Selenium -7 ppm/Chromium -5 ppm/Titanium -5 ppm/Aluminium 0.0006 %/Bismuth 0.001 %/Arsenic 0.0011 %/Phosphorus 0.0012 %/Antimony 0.0016 %/Silver 0.004 %/Nickel 0.0084 %/Manganese 0.0115 %/Lead 0.066 %/Iron 0.096 %/Tin 0.751 %/Zinc 38.5 %/Copper 60.7 % |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto