missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(1R,1'S,3'R/1R,1'R,3'S)-L-054,264, Tocris Bioscience™

Codice prodotto. 18024512
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18024512

Marca: Tocris Bioscience 2444/1

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Potent and selective sst2 agonist

Potent and selective somatostatin sst2 receptor agonist (Ki values are 4, 537, 2480, 3614 and 5017 nM for cloned human sst2, sst1, sst4, sst3 and sst5 receptors respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 208706-12-1
Formula molecolare C33H41N5O2
Molecular Weight (g/mol) 539.724
InChI Key DAMXHAMKVXERLM-DPHZAUTASA-N
Sinonimo n-2r-1-3-aminomethyl cyclohexyl methyl amino-3-1h-indol-3-yl-1-oxopropan-2-yl spiro indene-1,4'-piperidine-1'-carboxamide
PubChem CID 127256349
IUPAC Name N-[(2R)-1-[[3-(aminomethyl)cyclohexyl]methylamino]-3-(1H-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl]spiro[indene-1,4'-piperidine]-1'-carboxamide
SMILES C1CC(CC(C1)CNC(=O)C(CC2=CNC3=CC=CC=C32)NC(=O)N4CCC5(CC4)C=CC6=CC=CC=C56)CN

Specifica

Materiale o nome chimico (1R,1'S,3'R/1R,1'R,3'S)-L-054,264
Quantità 1 mg
Peso formulazione 539.71
Percent Purity >96%
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato