Learn More
(1R,2R)-(+)-N,N'-Dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine, 99%
Codice prodotto. 10195410 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250mg
Codice prodotto. 10195410
Marca: Thermo Scientific Acros 294662500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 118628-68-5 | C16H20N2 | 240.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (1R,2R)-(+)-N,N′-Dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine
Nota nome 99%
CAS 118628-68-5
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 48.0°C to 51.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C16H20N2
Numero MDL MFCD00216955
Quantità 250 mg
Fieser 16,159; 16,159; 16,153; 16,153; 17,127
Condizione di rotazione specifica + 49.50 (20.00°C c=2,MeOH)
Rotazione specifica + 49.50
Sinonimo 1r,2r-n1,n2-dimethyl-1,2-diphenylethane-1,2-diamine, 1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine, methyl 1r,2r-2-methylamino-1,2-diphenylethyl amine, 1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethylenediamine, 1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r-n,n/'-dimethyl-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-diphenylethane-1,2-diamine, 1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-diphenyl-ethane-1,2-diamine, 1r,2r-n∼1∼,n∼2∼-dimethyl-1,2-diphenylethane-1,2-diamine
InChI Key BTHYVQUNQHWNLS-HZPDHXFCSA-N
SMILES CNC(C1=CC=CC=C1)C(C2=CC=CC=C2)NC
IUPAC Name (1R,2R)-N,N'-dimethyl-1,2-diphenylethane-1,2-diamine
Molecular Weight (g/mol) 240.35
PubChem CID 2724997
Peso formulazione 240.35
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystals