Learn More
(1R,3S)-(+)-Camphoric acid, 98+%
Codice prodotto. 11466316
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11466316 500 g 500g
11446316 25 g 25g
11456316 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11466316 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23106.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 124-83-4 | C10H14O4-2 | 198.218 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 124-83-4
Formula molecolare C10H14O4-2
Molecular Weight (g/mol) 198.218
Numero MDL MFCD00001375
InChI Key LSPHULWDVZXLIL-LDWIPMOCSA-L
Sinonimo d-+-camphoric acid, 1r,3s-1,2,2-trimethylcyclopentane-1,3-dicarboxylic acid, d-camphoric acid, 1r,3s-+-camphoric acid, unii-w77rm1csd5, camphoric acid, 1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1,2,2-trimethyl-, 1r,3s, w77rm1csd5, 1,2,2-trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1r-cis, 1r,3s-camphoric acid
PubChem CID 6918944
IUPAC Name (1R,3S)-1,2,2-trimethylcyclopentane-1,3-dicarboxylate
SMILES CC1(C(CCC1(C)C(=O)[O-])C(=O)[O-])C
Specifica
Materiale o nome chimico (1R,3S)-(+)-Camphoric acid
Punto di fusione 183°C to 188°C
Quantità 500 g
Optical Rotation +46° (c=1 in Methanol)
Beilstein 2050204
Indice di Merck 141733
Peso formulazione 200.23
Percent Purity ≥98%