Learn More
(1R,3S)-Camphoric Acid, TRC
Codice prodotto. 17934315
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17934315 1 g 1g
17901225 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17934315 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC1659051G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 124-83-4
Formula molecolare C10H16O4
Molecular Weight (g/mol) 200.23
Sinonimo (1R,3S)-1,2,2-Trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic Acid, (1R-cis)-1,2,2-Trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic Acid, (1R,3S)-(+)-Camphoric Acid, (+)-(1R,3S)-1,2,2-trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, (+)-Camphoric Acid, (1R)-cis-Camphoric Acid, D-(+)-Camphoric Acid, D-Camphoric aAid, Dextrocamphoric Acid, d-(+)-Camphoric Acid, d-Camphoric Acid;
IUPAC Name (1R,3S)-1,2,2-trimethylcyclopentane-1,3-dicarboxylic acid
SMILES CC1(C)[C@H](CC[C@@]1(C)C(=O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico (1R,3S)-Camphoric Acid
InChI Formula InChI=1S/C10H16O4/c1-9(2)6(7(11)12)4-5-10(9,3)8(13)14/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14)/t6-,10+/m1/s1
Peso formulazione 200.1049
Quantità 1 g