Learn More
(1S,3R)-(-)-Camphoric acid, 98%
Codice prodotto. 15490468
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15490468 5 g 5g
15400478 250 mg 250mg
15480468 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15490468 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H54042.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 560-09-8 | C10H16O4 | 200.234 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 560-09-8
Formula molecolare C10H16O4
Molecular Weight (g/mol) 200.234
Numero MDL MFCD00064937
InChI Key LSPHULWDVZXLIL-QUBYGPBYSA-N
Sinonimo 1s,3r-1,2,2-trimethylcyclopentane-1,3-dicarboxylic acid, #NAME?, camphoric acid, camphoric acid,-, 1s,3r-camphoric acid, 1s,3r---camphoric acid, 1s,3r-1,2,2-trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1,2,2-trimethyl-, 1s,3r, l-camphoric acid, d-+-camphoric acid
PubChem CID 219463
IUPAC Name (1S,3R)-1,2,2-trimethylcyclopentane-1,3-dicarboxylic acid
SMILES CC1(C(CCC1(C)C(=O)O)C(=O)O)C
Specifica
Materiale o nome chimico (1S,3R)-(-)-Camphoric acid
Punto di fusione 188°C to 190°C
Quantità 5 g
Optical Rotation -48° (c=10 in Ethanol)
Beilstein 1874674
Indice di Merck 141733
Peso formulazione 200.23
Percent Purity 98%