Learn More
(1S)-(-)-alpha-Pinene, 98%
Codice prodotto. p-4509873 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
250 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
250mL
500mL
5mL
Codice prodotto. 10011370
Marca: Thermo Scientific Acros 131270050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7785-26-4 | C10H16 | 136.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7785-26-4
Formula molecolare C10H16
Molecular Weight (g/mol) 136.24
InChI Key GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
Sinonimo --alpha-pinene, 1s,5s-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 1s---alpha-pinene, unii-tzr3gm95pr, dl-alpha-pinene, alpha-pinene,-, 1s,5s-alpha-pinene, tzr3gm95pr, 1s,5s-2-pinene, bicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, 1s,5s
PubChem CID 440968
ChEBI CHEBI:28660
IUPAC Name (1S,5S)-4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-ene
SMILES CC1=CCC2CC1C2(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico (1S)-(-)-α-Pinene
Punto di fusione -64.0°C
Colore Colorless
Densità 0.8595g/mL
Punti di ebollizione 155.0°C to 156.0°C
Punto d'infiammabilità 33°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4650 to 1.4670
Quantità 5 mL
Beilstein 05,146
Indice di Merck 14,7445
Gravità specifica 0.8595
Condizione di rotazione specifica - 41.50 (20.00°C c=neat)
Rotazione specifica − 41.50
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,alcohol and ether
Peso formulazione 136.24
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (1S)-(-)-alpha-Pinene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P331-NON provocare il vomito.