Learn More
2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)ethanol, ≥97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 2-(1, 3-Benzodioxol-5-yl)ethanol |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 166.18 |
Percent Purity | 97% |