Learn More
2,1,3-Benzothiadiazol-4-yl isocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10113454
Click to view available options
Quantità:
250 mg
5 g
Dimensione della confezione:
250mg
5g
Codice prodotto. 10113454
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC09106DE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 342411-14-7
Formula molecolare C7H3N3OS
Molecular Weight (g/mol) 177.181
Numero MDL MFCD02681903
InChI Key HPZZFYLZFYDNMA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776284
IUPAC Name 4-isocyanato-2,1,3-benzothiadiazole
SMILES C1=CC2=NSN=C2C(=C1)N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 1, 3-Benzothiadiazol-4-yl isocyanate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Sinonimo 2,1,3-benzothiadiazol-4-yl isocyanate, 2,1,3-benzothiadiazol-4-yl isoxyanate, 4-isocyanatobenzo c 1,2,5 thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazol-4-ylisocyanate, 2,1,3-benzothiadiazole,4-isocyanato, benzo c 1,2,5-thiadiazol-4-isocyanate, 2,1,3-benzothiadiazole, 4-isocyanato, 2,1,3-benzothiadiazole, 4-isocyanato-9ci
Peso formulazione 177.19
Percent Purity 97%