Learn More
2,1,3-Benzothiadiazole-4-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11355359
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11355359
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50377.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 73713-79-8
Formula molecolare C6H3ClN2O2S2
Molecular Weight (g/mol) 234.67
Numero MDL MFCD00068049
InChI Key CXAICGCTHOWKPP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzo c 1,2,5 thiadiazole-4-sulfonyl chloride, benzo 2,1,3 thiadiazole-4-sulfonyl chloride, 2,1,3-benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride, 2,1,3-benzothiadiazol-4-sulfonyl chloride, 4-chlorosulfonyl-2,1,3-benzothiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole, 4-chlorosulfonyl, 2,1,3-benzothiadiazole-4-sulfonylchloride, benzo-2,1,3-thiadiazole-4-sulfonyl chloride, 2??,1,3-benzothiadiazole-4-sulfonyl chloride, benzo-2,1,3-thiadiazole-4-sulphonyl chloride
PubChem CID 2735459
IUPAC Name 2,1,3-benzothiadiazole-4-sulfonyl chloride
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=CC2=NSN=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 2,1,3-Benzothiadiazole-4-sulfonyl chloride
Punto di fusione 145°C to 147°C
Quantità 1 g
Numero UN UN3261
Peso formulazione 234.68
Percent Purity 97%