Learn More
2-(1-Naphthyl)ethanol, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11924651 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11924651
Marca: Thermo Scientific Acros 179600100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 773-99-9
Formula molecolare C12H12O
Molecular Weight (g/mol) 172.23
InChI Key RXWNCMHRJCOWDK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-naphthaleneethanol, 2-1-naphthyl ethanol, 2-naphthalen-1-yl ethanol, 1-2-hydroxyethyl naphthalene, naphthalen-1-ethanol, 2-naphthylethanol, 1-naphthyl ethanol, 1-naphthalene ethanol, 2-naphthalen-1-yl ethan-1-ol, 1-napthaleneethanol
PubChem CID 13047
IUPAC Name 2-naphthalen-1-ylethanol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CCO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(1-Naphthyl)ethanol
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 61.0°C to 65.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 186°C (23.0 hPa)
Punto d'infiammabilità 96°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C10H7CH2CH2OH
Quantità 10 g
Beilstein 06,668
Peso formulazione 172.23
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder or Solid