Learn More
2-(1-Piperazinyl)pyrimidine, 98+%
Codice prodotto. 10519633 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10519633
Marca: Thermo Scientific Acros 134320250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 20980-22-7 | C8H12N4 | 164.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20980-22-7
Formula molecolare C8H12N4
Molecular Weight (g/mol) 164.21
Numero MDL MFCD00040742
InChI Key MRBFGEHILMYPTF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-1-piperazinyl pyrimidine, 1-2-pyrimidyl piperazine, 2-piperazin-1-yl pyrimidine, 1-2-pyrimidinyl piperazine, 2-piperazinopyrimidine, campiron, pyrimidine, 2-1-piperazinyl, campirone, kampirone, 2-piperazin-1-yl-pyrimidine
PubChem CID 88747
IUPAC Name 2-piperazin-1-ylpyrimidine
SMILES C1CN(CCN1)C2=NC=CC=N2
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 29°C to 36°C
Colore Yellow
Densità 1.0700g/mL
Punti di ebollizione 96°C to 97°C (0.2 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5850 to 1.588
Quantità 25 g
Beilstein 25, IV, 2083
Gravità specifica 1.07
Peso formulazione 164.21
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid After Melting