Learn More
Fisherbrand™ 2 in 1 Vial Kit for Waters Instruments, 9 mm Short Thread
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Marking Spot:
No
Sì
Colore:
Amber
Clear
Trasparente
Pre-intagliato:
No
Yes
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Specifications
Specifications
| Colore chiusura | Blue |
| Material (Liner) | Silicone, PTFE |
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 11.6 mm |
| Materiale | Vetro |
| Pre-intagliato | No |
| Volume (sistema metrico) | 1.85 ml |
| N. per confezione | 100 |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite |
| Show More |