Learn More
Alfa Aesar™ 2-(1H-Tetrazol-5-yl)phenol, 97%
Codice prodotto. p-7030129
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 15453747
Marca: Alfa Aesar™ H27672.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 51449-77-5
Formula molecolare C7H6N4O
Molecular Weight (g/mol) 162.152
Numero MDL MFCD09037787
InChI Key SQPPXOJPOBGAAU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenol,2-2h-tetrazol-5-yl, 2-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenol, 5-2-hydroxyphenyl-1h-tetrazole, 2-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenol, acmc-1akh0, 5-o-hydroxyphenyl tetrazole, 2-1h-tetrazole-5-yl phenol, fpuqyvargfdcgz-uhfffaoysa-n, 5-2-hydroxyphenyl-1h-tetrazol, 2-2h-1,2,3,4-tetraazol-5-yl phenol
PubChem CID 42553059
IUPAC Name 6-(1,2-dihydrotetrazol-5-ylidene)cyclohexa-2,4-dien-1-one
SMILES C1=CC(=C2NNN=N2)C(=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(1H-Tetrazol-5-yl)phenol
Punto di fusione ∽230°C (decomposition)
Quantità 250 mg
Peso formulazione 162.16
Percent Purity 97%