Learn More
2,2,2-Trifluoroethanesulfonyl chloride, 95%
Codice prodotto. 10708542 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
2.5 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
2.50g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10708542
Marca: Thermo Scientific Acros 305350025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 1648-99-3 | C2H2ClF3O2S | 182.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1648-99-3
Formula molecolare C2H2ClF3O2S
Molecular Weight (g/mol) 182.55
Numero MDL MFCD00007458
InChI Key CXCHEKCRJQRVNG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tresyl chloride, 2,2,2-trifluoroethane-1-sulfonyl chloride, ethanesulfonyl chloride, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethanesulphonyl chloride, 2,2,2-trifluoroethyl sulphonyl chloride, 2,2,2-trifluoroethylsulfonyl chloride, chloro 2,2,2-trifluoroethyl sulfone, 2,2,2-trifluoroethanesulfonylchloride, ethanesulfonylchloride, 2,2,2-trifluoro, pubchem2553
PubChem CID 74242
IUPAC Name 2,2,2-trifluoroethanesulfonyl chloride
SMILES C(C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 2, 2-Trifluoroethanesulfonyl chloride
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 1.6500g/mL
Punti di ebollizione 64°C to 67°C (45.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 72°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3CH2SO2Cl
Indice di rifrazione 1.3870 to 1.389
Quantità 2.5 g
Gravità specifica 1.65
Peso formulazione 182.55
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid