Learn More
2,2,2-Trifluoroethanol-d{3}, 99% (Isotopic)
Codice prodotto. 11386079
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 x 1 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11386079 5 x 1 g 5g
11334478 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11386079 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042363.46
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
NMR Solvent | CAS: 77253-67-9 | C2H3F3O | 103.06 g/mol
NMR Solvent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77253-67-9
Formula molecolare C2H3F3O
Molecular Weight (g/mol) 103.06
Numero MDL MFCD00037682
InChI Key RHQDFWAXVIIEBN-IDPMSXFZSA-N
Sinonimo 2,2,2-trifluoroethanol-d3, 1,1-2h2-2,2,2-trifluoroetane-1-2h ol, ethan-1,1-d2-ol-d, 2,2,2-trifluoro, trifluoro 2 h? ethan 2 h ol, 2,2,2-trifluoroethanol-d3 >98 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-d3, ≥99.5 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-d3, 99 atom % d cp
PubChem CID 2724851
SMILES [2H]OC([2H])([2H])C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,2-Trifluoroethanol-d3
Forma fisica Liquid
Nota nome Isotopic
Densità 1.45 g/mL
Imballaggio Prescored Ampule
Sensibilità Hygroscopic
Quantità 5 x 1 g
Punto di fusione -44°C
Punti di ebollizione 77°C to 80°C
Numero UN UN1992
IUPAC Name 1,1-dideuterio-1-deuteriooxy-2,2,2-trifluoroethane
Peso formulazione 103.06
Percent Purity 99%