Learn More
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol, 95%
Codice prodotto. 10226960 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 10226960
Marca: Thermo Scientific Acros 243890100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 375-01-9 | C4H3F7O | 200.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 375-01-9
Formula molecolare C4H3F7O
Molecular Weight (g/mol) 200.06
Numero MDL MFCD00004674
InChI Key WXJFKAZDSQLPBX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-butanol, 1-butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 1h,1h-heptafluorobutanol-1, 1h,1h-heptafluoro-1-butanol, 1,1-dihydroperfluorobutyl alcohol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanol, 1,1-dihydroperfluorobutanol, 1,1-h,h-heptafluorobutanol, perfluoro-1,1-dihydrobutanol, butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro
PubChem CID 9776
IUPAC Name 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutan-1-ol
SMILES OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore White to Beige
Densità 1.6000g/mL
Punti di ebollizione 96°C to 97°C
Punto d'infiammabilità 25°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3CF2CF2CH2OH
Indice di rifrazione 1.2920 to 1.294
Quantità 10 g
Beilstein 01, 1547
Gravità specifica 1.6
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 200.06
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.