Learn More
2,2,3,3-d(4)-3-(Trimethylsilyl)propionic acid sodium salt, 98+ atom % D
Codice prodotto. 11434130
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11434130
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14489.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 24493-21-8 | C6H13NaO2Si | 172.267 g/mol
2,2,3,3-d(4)-3-(Trimethylsilyl)propionic acid sodium salt is used as a deuterium labeled silane. Also used in pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,2,3,3-d(4)-3-(Trimethylsilyl)propionic acid sodium salt is used as a deuterium labeled silane. Also used in pharmaceutical industry.
Solubility
Soluble in water.
Notes
It is hygroscopic. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24493-21-8
Formula molecolare C6H13NaO2Si
Molecular Weight (g/mol) 172.267
Numero MDL MFCD00002762
InChI Key OIIWPAYIXDCDNL-HGFPCDIYSA-M
Sinonimo sodium 3-trimethylsilyl 2,2,3,3-2h4 propionate, 3-trimethylsilyl propionic acid-d4 sodium salt, 2,2,3,3-d4-3-trimethylsilyl propionic acid sodium salt, sodium 3-trimethylsilyl 2 h? propanoate, sodium 3-trimethylsilyl 2h4 propanoate, tsp-d4, propanoic-2,2,3,3-d4 acid, 3-trimethylsilyl-, sodium salt, sodium 3-trimethylsilyl propionate-2,2,3,3-d4, 3-trimethylsilyl propionic-2,2,3,3-d4 acid sodium salt, sodium-3-trimethylsilyl-2,2,3,3-tetradeuteriopropionate
PubChem CID 23688921
IUPAC Name sodium;2,2,3,3-tetradeuterio-3-trimethylsilylpropanoate
SMILES C[Si](C)(C)CCC(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,3,3-d(4)-3-(Trimethylsilyl)propionic acid sodium salt
Punto di fusione >300°C
Note percentuale saggio ≥98 atom %D
Formula lineare (CH3)3SiCD2CD2CO2Na
Quantità 250 mg
Beilstein 4046239
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 172.27
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2,3,3-d{ 4} -3-(Trimethylsilyl)propionicacid, sodium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2,2,3,3-d{ 4} -3-(Trimethylsilyl)propionicacid, sodium salt