Learn More
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl methacrylate, 97%, stab. with 50ppm 4-methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11405327
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11405327
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22682.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 45102-52-1
Formula molecolare C7H8F4O2
Molecular Weight (g/mol) 200.133
Numero MDL MFCD00042381
InChI Key RSVZYSKAPMBSMY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2,3,3-tetrafluoropropyl methacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ester, methacrylic acid 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ester, 1h,1h,3h-tetrafluoropropyl methacrylate, 2,2,3,3-tetrafluoropropyl methacrylate, stab. with 2,2'-methylenebis 6-tert-butyl-4-methyl-phenol, acmc-1ajz7, ksc489s8d, rsvzyskapmbsmy-uhfffaoysa, 2,2,3,3-tetrafluoroprop-1-yl methacrylat
PubChem CID 123515
IUPAC Name 2,2,3,3-tetrafluoropropyl 2-methylprop-2-enoate
SMILES CC(=C)C(=O)OCC(C(F)F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,3,3-Tetrafluoropropyl methacrylate
Nota nome stabilized with 50ppm 4-methoxyphenol
Densità 1.254
Punti di ebollizione 146°C to 149°C
Punto d'infiammabilità 50°C (122°F)
Indice di rifrazione 1.375
Quantità 5 g
Numero UN UN3272
Beilstein 3588831
Peso formulazione 200.13
Percent Purity 97%