Learn More
2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane, 99%
Codice prodotto. 11434857
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11434857
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21823.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1193-11-9 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1193-11-9
Formula molecolare C6H12O2
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Numero MDL MFCD00090841
InChI Key ALTFLAPROMVXNX-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 62384
IUPAC Name 2,2,4-trimethyl-1,3-dioxolane
SMILES CC1COC(C)(C)O1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane
Densità 0.897
Punti di ebollizione 98°C
Punto d'infiammabilità 32°C (90°F)
Quantità 25 g
Numero UN UN3271
Sinonimo propylene glycol acetone ketal, 1,3-dioxolane, 2,2,4-trimethyl, acetone propylene glycol acetal, 1,3-dioxolane,2,2,4-trimethyl, fema no. 3441, 2,2,4-trimethyl-1,3-oxacyclopentane, 2,2,4-trimethyl-1,3-dioxacyclopentane, propylene glycol acetonide, 1,2-propanediol acetonide, 2,2,4-trimethyldioxolane
Peso formulazione 116.16
Percent Purity 99%