Learn More
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate, 98%
Codice prodotto. 10160991 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
5g
Codice prodotto. 10160991
Marca: Thermo Scientific Acros 422000050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6846-50-0 | C16H30O4 | 286.4 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6846-50-0
Formula molecolare C16H30O4
Molecular Weight (g/mol) 286.4
Numero MDL MFCD00059267
InChI Key OMVSWZDEEGIJJI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate, kodaflex txib, 2,2,4-trimethylpentane-1,3-diyl bis 2-methylpropanoate, txib, propanoic acid, 2-methyl-, 2,2-dimethyl-1-1-methylethyl-1,3-propanediyl ester, 2,2,4-trimethylpentanediol-1,3-diisobutyrate, isobutyric acid, 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene ester, 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol ester, dsstox_cid_7635
PubChem CID 23284
IUPAC Name [2,2,4-trimethyl-3-(2-methylpropanoyloxy)pentyl] 2-methylpropanoate
SMILES CC(C)C(C(C)(C)COC(=O)C(C)C)OC(=O)C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -70.0°C
Colore Colorless
Densità 0.9400g/mL
Punti di ebollizione 280.0°C
Punto d'infiammabilità 128°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4330 to 1.4350
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 9399
Gravità specifica 0.94
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 286.4
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Identificativo prodotto
  • 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .