Learn More
2,2':6',2″-Terpyridine, 96%
Codice prodotto. 15325235 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15325235
Marca: Thermo Scientific 215630010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1148-79-4 | C15H11N3 | 233.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1148-79-4
Formula molecolare C15H11N3
Molecular Weight (g/mol) 233.27
Numero MDL MFCD00006213
InChI Key DRGAZIDRYFYHIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2':6',2-terpyridine, tripyridyl, tripyridine, 2,6-bis 2-pyridyl pyridine, terpy, terpyridine, 2,2',2-terpyridine, 2,2',2-terpyridyl, 2,2',2-tripyridyl, 2,2',2-tripyridine
PubChem CID 70848
ChEBI CHEBI:245199
IUPAC Name 2,6-dipyridin-2-ylpyridine
SMILES C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC(=N1)C1=CC=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2':6',2''-Terpyridine
Punto di fusione 89.0°C to 91.0°C
Punti di ebollizione 370.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 233.28
Percent Purity 96%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2':6',2''-Terpyridine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.