Learn More
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione, 98%
Codice prodotto. 11452078
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11452078
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15118.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1118-71-4 | C11H20O2 | 184.279 g/mol
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione is used in the synthesis of α-aryl-β-diketones1 and dicyanamidobenzene-bridge diruthenium complex.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione is used in the synthesis of α-aryl-β-diketones1 and dicyanamidobenzene-bridge diruthenium complex.
Solubility
Difficult to mix.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1118-71-4
Formula molecolare C11H20O2
Molecular Weight (g/mol) 184.279
Numero MDL MFCD00008848
InChI Key YRAJNWYBUCUFBD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dipivaloylmethane, 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedione, 3,5-heptanedione, 2,2,6,6-tetramethyl, unii-r8ui909hoy, tmhd, 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedione dipivaloylmethane, r8ui909hoy, 2,2,6,6-tetramethyl-heptane-3,5-dione, pubchem12497
PubChem CID 70700
IUPAC Name 2,2,6,6-tetramethylheptane-3,5-dione
SMILES CC(C)(C)C(=O)CC(=O)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione
Densità 0.889
Punti di ebollizione 72°C to 73°C (6 mmHg)
Punto d'infiammabilità 67°C (152°F)
Indice di rifrazione 1.459
Quantità 100 g
Beilstein 1447269
Informazioni di solubilità Difficult to mix.
Peso formulazione 184.28
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2,6,6-Tetrametileptan-3,5-dione
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.