Learn More
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione, 98%
Codice prodotto. 10573721 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10573721
Marca: Thermo Scientific Acros 168320250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1118-71-4 | C11H20O2 | 184.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1118-71-4
Formula molecolare C11H20O2
Molecular Weight (g/mol) 184.28
InChI Key YRAJNWYBUCUFBD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dipivaloylmethane, 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedione, 3,5-heptanedione, 2,2,6,6-tetramethyl, unii-r8ui909hoy, tmhd, 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedione dipivaloylmethane, r8ui909hoy, 2,2,6,6-tetramethyl-heptane-3,5-dione, pubchem12497
PubChem CID 70700
IUPAC Name 2,2,6,6-tetramethylheptane-3,5-dione
SMILES CC(C)(C)C(=O)CC(=O)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8800g/mL
Punti di ebollizione 72.0°C to 73.0°C (6.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 67°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3CCOCH2COC(CH3)3
Indice di rifrazione 1.4579 to 1.4599
Quantità 25 g
Beilstein 01,III,3149
Gravità specifica 0.88
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 184.28
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.