Learn More
2-(2-Aminoethoxy)ethanol, 98%
Codice prodotto. 10264700 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
Codice prodotto. 10264700
Marca: Thermo Scientific Acros 103631000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 929-06-6 | C4H11NO2 | 105.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 929-06-6
Formula molecolare C4H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 105.14
InChI Key GIAFURWZWWWBQT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-2-aminoethoxy ethanol, diglycolamine, 2-aminoethoxyethanol, ethanol, 2-2-aminoethoxy, diethylene glycol amine, 2-2-hydroxyethoxy ethylamine, diethylene glycol monoamine, 2-amino-2'-hydroxydiethyl ether, 1-amino-2-2-hydroxyethoxy ethane, 5-hydroxy-3-oxapentylamine
PubChem CID 13578
IUPAC Name 2-(2-aminoethoxy)ethanol
SMILES C(COCCO)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(2-Aminoethoxy)ethanol
Punto di fusione -12.5°C
Colore Yellow
Densità 1.0600g/mL
Punti di ebollizione 218.0°C to 224.0°C
Punto d'infiammabilità 127°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NCH2CH2OCH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.4585 to 1.4605
Quantità 100 mL
Beilstein 04,III,642
Gravità specifica 1.06
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol and aromatic hydrocarbons, practically immiscible with aliphatic hydrocarbons, and ethyl ether
Peso formulazione 105.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(2-Aminoethoxy)ethanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.