Learn More
2-(2-Aminoethyl)-1-methylpyrrolidine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10061694 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10061694
Marca: Thermo Scientific Acros 160860010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51387-90-7
Formula molecolare C7H16N2
Molecular Weight (g/mol) 128.22
Numero MDL MFCD00003175
InChI Key PNHGJPJOMCXSKN-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2-2-aminoethyl-1-methylpyrrolidine, 2-1-methylpyrrolidin-2-yl ethanamine, 2-pyrrolidineethanamine, 1-methyl, 2-2'-aminoethyl-1-n-methylpyrrolidine, n-methyl-2-2-aminoethyl pyrrolidine, 1-methyl-2-2-aminoethyl pyrrolidine, 2-1-methylpyrrolidin-2-yl ethan-1-amine, 2-1-methyl-2-pyrrolidinyl ethylamine, 1-methyl-2-pyrrolidineethanamine, 1-methylpyrrolidine-2-ethylamine
PubChem CID 98388
SMILES CN1CCCC1CCN
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(2-Aminoethyl)-1-methylpyrrolidine
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Beige to Brown
Densità 0.8800g/mL
Punto d'infiammabilità 65°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4684
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.88
IUPAC Name 2-(1-methylpyrrolidin-2-yl)ethan-1-amine
Peso formulazione 128.22
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(2-Aminoethyl)-1-methylpyrrolidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.