Learn More
2-(2-Aminoethyl)pyridine, 95%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(2-Aminoethyl)pyridine |
| CAS min. % | 94.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 1.0210g/mL |
| Punti di ebollizione | 105°C to 106°C (10.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 100°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 94% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Afficher plus |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu