Learn More
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid, 98+%
Codice prodotto. 11348895
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11348895
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14014.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4767-03-7 | C5H10O4 | 134.13 g/mol
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid is used in the synthesis and characterization studies of polyurethane dispersion modified with polymethylsiloxane (Si-PUD) and its nanocomposites incorporated with clays1.2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid based dendrimers have potent applications as delivery systems for potent anticancer drugs such as cisplatin and doxorubicin, as well as agents for both boron neutron capture therapy and photodynamic therapy Simple derivatives of this acid have been used to construct dendritic architectures via the click azide-acetylene cycloaddition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Soluble in acetone (slightly), methanol, and water. Insoluble in benzene.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. It is hygroscopic in nature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4767-03-7
Formula molecolare C5H10O4
Molecular Weight (g/mol) 134.13
Numero MDL MFCD00004199
InChI Key PTBDIHRZYDMNKB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2-bis hydroxymethyl propionic acid, dimethylolpropionic acid, 3-hydroxy-2-hydroxymethyl-2-methylpropanoic acid, 2,2-bis hydroxymethyl propanoic acid, propanoic acid, 3-hydroxy-2-hydroxymethyl-2-methyl, 2,2-dimethylolpropionic acid, dimethylol propionic acid, 2,2-bis hydroxymethyl propanoicacid, unii-4nhi8v17mn, 4nhi8v17mn
PubChem CID 78501
IUPAC Name 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid
SMILES CC(CO)(CO)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Punto di fusione 187°C to 191°C
Quantità 100 g
Beilstein 1756385
Sensibilità Hygroscopic
Indice di Merck 14,3253
Informazioni di solubilità Soluble in acetone (slightly),methanol,and water. Insoluble in benzene.
Peso formulazione 134.13
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid