Learn More
2-(2-chlorophenoxy)ethylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10181032
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10181032
Marca: Thermo Scientific Maybridge RF03300CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 26378-53-0
Formula molecolare C8H10ClNO
Molecular Weight (g/mol) 171.624
Numero MDL MFCD00125294
InChI Key NAPNYPMMDVRKGM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735788
IUPAC Name 2-(2-chlorophenoxy)ethanamine
SMILES C1=CC=C(C(=C1)OCCN)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(2-Chlorophenoxy)ethylamine
CAS min. % 97.0
Quantità 250 mg
Imballaggio Amber Glass Bottle
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare ClC6H4O(CH2)2NH2
Sinonimo 2-2-chlorophenoxy ethylamine, 2-2-chlorophenoxy ethanamine, 2-2-chlorophenoxy-1-ethanamine, ethanamine, 2-2-chlorophenoxy, 2-2-chlorophenoxy ethyl amine, 1-2-aminoethoxy-2-chlorobenzene, acmc-20aoqz, ethanamine,2-2-chlorophenoxy, 2-2-chlorophenoxy ethan-1-amine
Peso formulazione 171.63
Percent Purity 97%