Learn More
2,2-Di(tert-butylperoxy)butane, 50% solution in aromatic free mineral spirit
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
500 mL
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
10mL
500mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Radical initiators
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2, 2-Di(tert-butylperoxy)butane |
| Colore | Undesignated |
| Nota nome | 50% Solution in Aromatic Free Mineral Spirit |
| CAS min. % | 49.0 |
| CAS max % | 51.0 |
| Densità | 0.8050g/mL |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: immiscible. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic, hydrocarbons |
| Peso formulazione | 234.34 |
| Percent Purity | 49 to 51% |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 2,2-Di(tert-butylperoxy)butane, 50% solution in aromatic free mineral spirit
- Pericolo
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Perossido organico Tipo C e D
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H242-Rischio d'incendio per riscaldamento.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P331-NON provocare il vomito.