Learn More
2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid, 95%
Codice prodotto. 15477438
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15477438
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60940.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 16386-93-9 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents. Store under room temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16386-93-9
Formula molecolare C7H12O2
Molecular Weight (g/mol) 128.17
Numero MDL MFCD00012304
InChI Key BGUAPYRHJPWVEM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2-dimethyl-4-pentenoic acid, 4-pentenoic acid, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-pent-4-enoic acid, 2,2-dimethyl-4-pentenoicacid, pubchem12797, acmc-1c5lb, ksc495e3r, 2,2-dimethyl4-pentenoic acid, 2,2-dimethyl-1-4-pentenoic acid 1g
PubChem CID 140065
IUPAC Name 2,2-dimethylpent-4-enoic acid
SMILES CC(C)(CC=C)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid
Densità 0.933
Punti di ebollizione 104°C to 108°C
Punto d'infiammabilità 88°C (190°F)
Formula lineare H2C=CHCH2C(CH3)2CO2H
Indice di rifrazione 1.431
Quantità 1 g
Numero UN UN3265
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 128.17
Percent Purity 95%