Learn More
2,2-Dimethyl-N-(4-pyridinyl)propanamide, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2, 2-Dimethyl-N-(4-pyridinyl)propanamide |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 178.23 |
| Percent Purity | 97% |