Learn More
2,2-Dimethylcyclohexanone
Codice prodotto. 10051074 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10051074
Marca: Thermo Scientific Acros 426500010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1193-47-1 | C8H14O | 126.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1193-47-1
Formula molecolare C8H14O
Molecular Weight (g/mol) 126.2
InChI Key KNSPBSQWRKKAPI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 2,2-dimethyl, dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, dimethyl, 6,6-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone,2-dimethyl, acmc-20a0u6, 2,2-dimethyl-cyclohexanone, cyclohexanone,2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-1-cyclohexanone
PubChem CID 136929
IUPAC Name 2,2-dimethylcyclohexan-1-one
SMILES CC1(CCCCC1=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 2-Dimethylcyclohexanone
Punto di fusione -20.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9120g/mL
Punti di ebollizione 169.0°C to 170.0°C (0.8 mmHg)
Punto d'infiammabilità 50°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2C6H8(=O)
Indice di rifrazione 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589nm)
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.912
Peso formulazione 126.2
Percent Purity ≥94%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2-Dimethylcyclohexanone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.