Learn More
2,2'-Dipyridyl disulfide, 98%
Codice prodotto. 11489003
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. Quantità unitSize
11489003 25 g 25g
11479003 5 g 5g
11499003 100 g 100g
3 options
Codice prodotto. 11489003
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11118.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2127-03-9 | C10H8N2S2 | 220.31 g/mol
2,2'-Dipyridyl disulfide is a useful reagent for determination of sulfhydryl groups, preparation of amino acid active esters and the thio esters of phosphoric acid. It acts as a peptide coupling reagent and as an oxidizing agent. It is also used for the activation of glycosides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,2′-Dipyridyl disulfide is a useful reagent for determination of sulfhydryl groups, preparation of amino acid active esters and the thio esters of phosphoric acid. It acts as a peptide coupling reagent and as an oxidizing agent. It is also used for the activation of glycosides.
Solubility
Soluble in water, benzene, tetrahydrofuran, dichloromethane, acetonitrile and dimethyformamide.
Notes
Incompatible with oxidizing agents and metals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2127-03-9
Formula molecolare C10H8N2S2
Molecular Weight (g/mol) 220.31
Numero MDL MFCD00006287
InChI Key HAXFWIACAGNFHA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2'-dithiodipyridine, 2,2'-dipyridyl disulfide, 1,2-di pyridin-2-yl disulfane, aldrithiol-2, 2,2'-dipyridyldisulfide, aldrithiol 2, bis 2-pyridyl disulfide, 2-pyridin-2-yldisulfanyl pyridine, 2-dipyridyl disulfide, 2-pyridinyl disulfide
PubChem CID 65093
IUPAC Name 2-(pyridin-2-yldisulfanyl)pyridine
SMILES C1=CC=NC(=C1)SSC2=CC=CC=N2
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2'-Dipyridyl disulfide
Punto di fusione 56°C to 59°C
Punto d'infiammabilità 210°C (410°F)
Intervallo percentuale saggio 98%
Quantità 25 g
Beilstein 154629
Informazioni di solubilità Soluble in water,benzene,tetrahydrofuran,dichloromethane,acetonitrile and dimethyformamide.
Peso formulazione 220.32
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2'-Dipyridyl disulfide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2,2-Dithiodipyridine