Learn More
2,2'-Dithiosalicylic acid, 96%
Codice prodotto. 11386846
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11386846
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L04213.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 119-80-2 | C14H10O4S2 | 306.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 119-80-2
Formula molecolare C14H10O4S2
Molecular Weight (g/mol) 306.35
Numero MDL MFCD00002465
InChI Key LBEMXJWGHIEXRA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2'-dithiodibenzoic acid, 2,2'-dithiosalicylic acid, benzoic acid, 2,2'-dithiobis, 2-2-carboxyphenyl disulfanyl benzoic acid, bis 2-carboxyphenyl disulfide, bis o-carboxylphenyl disulfide, 2,2-dithiosalicylic acid, 2,2'-dithiobisbenzoic acid, unii-58mgb5279d, 2,2'-dithiodi benzoic acid
PubChem CID 8409
IUPAC Name 2-[(2-carboxyphenyl)disulfanyl]benzoic acid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)SSC2=CC=CC=C2C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2'-Dithiosalicylic acid
Punto di fusione 287°C to 289°C
Odore Odorless
Quantità 100 g
Beilstein 2221810
Peso formulazione 306.36
Percent Purity 96%