Learn More
(+)-2,2'-Isopropylidenebis[(4R)-4-phenyl-2-oxazoline]
Codice prodotto. 11976831 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 11976831
Marca: Thermo Scientific Acros 428050010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 150529-93-4 | C21H22N2O2 | 334.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (+)-2,2′-Isopropylidenebis[(4R)-4-phenyl-2-oxazoline]
Imballaggio Glass bottle
CAS 150529-93-4
Formula molecolare C21H22N2O2
Numero MDL MFCD00192244
Punto di fusione 56.0°C to 58.0°C
Indice di Merck 15, 1297
InChI Key JTNVCJCSECAMLD-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C)(C1=NC(CO1)C1=CC=CC=C1)C1=NC(CO1)C1=CC=CC=C1
IUPAC Name (4R)-4-phenyl-2-[2-[(4R)-4-phenyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl]propan-2-yl]-4,5-dihydro-1,3-oxazole
Molecular Weight (g/mol) 334.42
PubChem CID 676390
Quantità 1 g
Peso formulazione 334.42
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (+)-2,2'-Isopropylidenebis¢(4R)-4-phenyl-2-oxazoline!
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.