Learn More
2-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)ethylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10122844
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
Codice prodotto. 10122844
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC54613CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 165115-15-1
Formula molecolare C6H10N2S
Molecular Weight (g/mol) 142.22
Numero MDL MFCD03011601
InChI Key GLEZGSKBHYTSAD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethanamine, 2-2-methylthiazol-4-yl ethanamine, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethylamine, 4-thiazoleethanamine, 2-methyl, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethan-1-amine, 4-thiazoleethanamine,2-methyl, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-1-ethanamine
PubChem CID 7536518
IUPAC Name 2-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)ethanamine
SMILES CC1=NC(CCN)=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)ethylamine
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 142.23
Percent Purity 97%