missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetic Acid, Mikromol™

Codice prodotto. 17944026
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17944026

Marca: Mikromol MM0012.09

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico 2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetic Acid
CAS 1010-93-1
Nomi componenti o analita 2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H7 N3 O4
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetic Acid, Metronidazole Imp. G (EP), 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-acetic acid, 1-De(2-hydroxyethyl)metronidazole-1-acetic acid, 2-Methyl-5-nitroimidazol-1-ylacetic acid, 2-Methyl-5-nitroimidazole-1-acetic acid, Metronidazoleacetic acid, Metronidazole Impurity G
InChI Formula InChI=1S/C6H7N3O4/c1-4-7-2-5(9(12)13)8(4)3-6(10)11/h2H,3H2,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CC(=O)O
IUPAC Name 2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 185.14
Quantità 100 mg
Peso formulazione 185.0437 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato