Learn More
[2-(2-Morpholinoethoxy)phenyl]methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10442304
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10442304
Marca: Thermo Scientific CC41913DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 540753-13-7
Formula molecolare C13H20N2O2
Molecular Weight (g/mol) 236.315
Numero MDL MFCD08060517
InChI Key QHAMTJRGPZWTSO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-2-morpholinoethoxy phenyl methylamine, 2-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methanamine, 2-2-morpholin-4-yl-ethoxy-benzylamine, 1-2-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methanamine, 2-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methanamine, 2-2-morpholinoethoxy phenyl methanamine, 2-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methylamine
PubChem CID 7537544
IUPAC Name [2-(2-morpholin-4-ylethoxy)phenyl]methanamine
SMILES C1COCCN1CCOC2=CC=CC=C2CN
Specifica
Materiale o nome chimico [2-(2-Morpholinoethoxy)phenyl]methylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 236.31
Percent Purity 97%