Learn More
2-[(2-Phenoxyethyl)thio]acetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 2-[(2-Phenoxyethyl)thio]acetic acid |
CAS min. % | 97.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Formula lineare | C6H5O(CH2)2SCH2CO2H |
Quantità | 25 g |
Peso formulazione | 212.27 |
Percent Purity | 97% |