Learn More
2,2'-Thenoin, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11470528
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
Product Code. 11470528
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24671.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 27761-02-0
Formula molecolare C10H8O2S2
Molecular Weight (g/mol) 224.292
Numero MDL MFCD00022505
InChI Key OGWZIOZTPNLTCR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2'-thenoin, 2-hydroxy-1,2-di-2-thienylethanone, 2-hydroxy-1,2-di 2-thienyl ethan-1-one, 2-hydroxy-1,2-bis thiophen-2-yl ethan-1-one, 2-hydroxy-1,2-di thiophen-2-yl ethanone, 2-hydroxy-1,2-bis thiophen-2-yl ethanone, maybridge1_002119, 1,2-dithien-2-ylhydroxyethanone, 2-hydroxy-1,2-dithien-2-ylethanone, alpha-hydroxy-2-thenyl 2-thienyl ketone
PubChem CID 2734800
IUPAC Name 2-hydroxy-1,2-dithiophen-2-ylethanone
SMILES C1=CSC(=C1)C(C(=O)C2=CC=CS2)O
Specifications
Materiale o nome chimico 2,2'-Thenoin
Punto di fusione 104°C to 107°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 224.29
Percent Purity 97%