Learn More
2-(2-Thienyl)pyridine, 97%
Codice prodotto. 11341707
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11341707
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L04775.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3319-99-1 | C9H7NS | 161.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3319-99-1
Formula molecolare C9H7NS
Molecular Weight (g/mol) 161.22
Numero MDL MFCD00044441
InChI Key QLPKTAFPRRIFQX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-2-thienyl pyridine, 2-thiophen-2-yl pyridine, 2-thien-2-ylpyridine, 2-2-pyridyl thiophene, pyridine, 2-2-thienyl, thienyl pyridine, 2-thienylpyridine, 2-pyrid-2-ylthiophene, acmc-1cknd, 2-thien-2-yl pyridine
PubChem CID 76832
IUPAC Name 2-thiophen-2-ylpyridine
SMILES S1C=CC=C1C1=CC=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(2-Thienyl)pyridine
Punto di fusione 60°C to 65°C
Quantità 1 g
Beilstein 508454
Peso formulazione 161.23
Percent Purity 97%