Learn More
2,3,4,5,6,6-Hexachloro-2,4-cyclohexadien-1-one, 99%
Codice prodotto. 10701901 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10701901
Marca: Thermo Scientific Acros 243950050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 21306-21-8 | C6Cl6O | 300.77 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21306-21-8
Formula molecolare C6Cl6O
Molecular Weight (g/mol) 300.77
Numero MDL MFCD00019431
InChI Key BBLJNWQYENOWPH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 152418
IUPAC Name 2,3,4,5,6,6-hexachlorocyclohexa-2,4-dien-1-one
SMILES C1(=C(C(=O)C(C(=C1Cl)Cl)(Cl)Cl)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3,4,5,6,6-Hexachloro-2,4-cyclohexadien-1-one
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 46°C to 49°C
Colore Brown to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Fieser 11,251; 14,174
Sinonimo 2,3,4,5,6,6-hexachloro-2,4-cyclohexadien-1-one, 2,3,4,5,6,6-hexachlorocyclohexa-2,4-dienone, 2,3,4,5,6,6-hexachloro-2,4-cyclohexadienone, hexachlorocyclohexa-2,4-dien-1-one, hexachloro-c6one, hexachloro-2,4-cyclohexadienone, hexachloro-2,4-cyclohexadiene-1-one, 2,4-cyclohexadien-1-one,2,3,4,5,6,6-hexachloro, 2,4-cyclohexadien-1-one, 2,3,4,5,6,6-hexachloro
Peso formulazione 300.77
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3,4,5,6,6-Hexachloro-2,4-cyclohexadien-1-one
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.