Learn More
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzamide, 99%
Codice prodotto. 11365179
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11365179
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18397.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 652-31-3 | C7H2F5NO | 211.091 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 652-31-3
Formula molecolare C7H2F5NO
Molecular Weight (g/mol) 211.091
Numero MDL MFCD00007971
InChI Key WPWWHXPRJFDTTJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69547
IUPAC Name 2,3,4,5,6-pentafluorobenzamide
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzamide
Punto di fusione 146°C to 149°C
Quantità 5 g
Sinonimo pentafluorobenzamide, benzamide, 2,3,4,5,6-pentafluoro, benzamide, pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluoro-benzamide, acmc-209nq0, benzamide,3,4,5,6-pentafluoro, benzamide,2,3,4,5,6-pentafluoro
Peso formulazione 211.09
Percent Purity 99%