Learn More
2',3',4',5',6'-Pentamethyl-2-phenylacetophenone, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15418775
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 15418775
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H34080.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 147834-57-9
Formula molecolare C19H22O
Molecular Weight (g/mol) 266.384
Numero MDL MFCD00052403
InChI Key CFSAHKOFVAHZDH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-2,3,4,5,6-pentamethylphenyl-2-phenylethan-1-one, 1-2,3,4,5,6-pentamethylphenyl-2-phenylethanone, ethanone,1-pentamethylphenyl-2-phenyl-9ci, 1-pentamethylphenyl-2-phenylethanone, acmc-20n5au, maybridge1_002825, 1-pentamethylphenyl-2-phenylethan-1-one, 2',3',4',5',6'-pentamethyl-2-phenylacetophenone
PubChem CID 2776715
IUPAC Name 1-(2,3,4,5,6-pentamethylphenyl)-2-phenylethanone
SMILES CC1=C(C(=C(C(=C1C)C)C(=O)CC2=CC=CC=C2)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2',3',4',5',6'-Pentamethyl-2-phenylacetophenone
Punto di fusione 133°C to 135°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 266.38
Percent Purity 95%