Learn More
2',3',4',5',6'-Pentamethyl-2-phenylacetophenone, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15428775
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Se returpolicy
Artikelnummer. 15428775
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H34080.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 147834-57-9
Formula molecolare C19H22O
Molecular Weight (g/mol) 266.384
Numero MDL MFCD00052403
InChI Key CFSAHKOFVAHZDH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-2,3,4,5,6-pentamethylphenyl-2-phenylethan-1-one, 1-2,3,4,5,6-pentamethylphenyl-2-phenylethanone, ethanone,1-pentamethylphenyl-2-phenyl-9ci, 1-pentamethylphenyl-2-phenylethanone, acmc-20n5au, maybridge1_002825, 1-pentamethylphenyl-2-phenylethan-1-one, 2',3',4',5',6'-pentamethyl-2-phenylacetophenone
PubChem CID 2776715
IUPAC Name 1-(2,3,4,5,6-pentamethylphenyl)-2-phenylethanone
SMILES CC1=C(C(=C(C(=C1C)C)C(=O)CC2=CC=CC=C2)C)C
Tekniske data
Materiale o nome chimico 2',3',4',5',6'-Pentamethyl-2-phenylacetophenone
Punto di fusione 133°C to 135°C
Quantità 10 g
Peso formulazione 266.38
Percent Purity 95%
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.